Tlačiť
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201073-100MG PC201073-1G PC201073-250MG
APOSPC201073-100MGEA 133.79 EUR
APOSPC201073-100MG APOSPC201073-1G APOSPC201073-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
Mw: 224.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185844
Číslo CAS: 1214345-30-8