Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201072-100MG PC201072-1G PC201072-250MG
APOSPC201072-100MGEA 135.39 EUR
APOSPC201072-100MG APOSPC201072-1G APOSPC201072-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂O
Mw: 160.121 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185864
Číslo CAS: 1214344-58-7