Tlačiť
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201070-100MG PC201070-1G PC201070-250MG
APOSPC201070-100MGEA 99.74 EUR
APOSPC201070-100MG APOSPC201070-1G APOSPC201070-250MG
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Mw: 273.507 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185364
Číslo CAS: 1214342-44-5