Tlačiť
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 3-Bromo-5-fluoro-4-pyridinecarboxylate
PC201068-100MG PC201068-250MG
APOSPC201068-100MGEA 124.57 EUR
APOSPC201068-100MG APOSPC201068-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate 97%
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698118
Číslo CAS: 1214325-21-9