Tlačiť
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201066-1G PC201066-250MG
APOSPC201066-1GEA 409.37 EUR
APOSPC201066-1G APOSPC201066-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.013 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18251020
Číslo CAS: 1211590-24-7