Tlačiť
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC201055-100MG PC201055-1G PC201055-250MG
APOSPC201055-100MGEA 315.68 EUR
APOSPC201055-100MG APOSPC201055-1G APOSPC201055-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15529074
Číslo CAS: 1207625-29-3