Tlačiť
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201054-100MG PC201054-250MG
APOSPC201054-100MGEA 269.18 EUR
APOSPC201054-100MG APOSPC201054-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine 95+%
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
Mw: 224.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185841
Číslo CAS: 1206984-48-6