Tlačiť
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201047-100MG PC201047-1G PC201047-250MG
APOSPC201047-100MGEA 94.93 EUR
APOSPC201047-100MG APOSPC201047-1G APOSPC201047-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₃
Mw: 249.034 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26391668
Číslo CAS: 1193162-18-3