Tlačiť
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201020-1G PC201020-5G
APOSPC201020-1GEA 89.73 EUR
APOSPC201020-1G APOSPC201020-5G
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Mw: 193.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11845444
Číslo CAS: 1082040-43-4