Tlačiť
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201003-1G PC201003-250MG
APOSPC201003-1GEA 210.69 EUR
APOSPC201003-1G APOSPC201003-250MG
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.126 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11040267
Číslo CAS: 1005474-88-3