Tlačiť
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200563-1G PC200563-25G PC200563-5G
APOSPC200563-1GEA 50.14 EUR
APOSPC200563-1G APOSPC200563-25G APOSPC200563-5G
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425169
Číslo CAS: 343-04-4