Tlačiť
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200562-1G PC200562-5G
APOSPC200562-1GEA 381.73 EUR
APOSPC200562-1G APOSPC200562-5G
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₂NO₃
Mw: 225.148 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00973973
Číslo CAS: 228728-19-6