Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200445-1G PC200445-5G
APOSPC200445-1GEA 164.23 EUR
APOSPC200445-1G APOSPC200445-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃NO
Mw: 197.542 g/mol
Teplota varu: 54 °C (15 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18257007
Číslo CAS: 1206972-45-3