Tlačiť
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200389-1G PC200389-500MG
APOSPC200389-1GEA 765.47 EUR
APOSPC200389-1G APOSPC200389-500MG
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
Vzorec: C₁₁H₇BrFNO
Mw: 268.082 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14651747
Číslo CAS: 1215809-12-3