Tlačiť
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200354-1G PC200354-500MG
APOSPC200354-1GEA 748.09 EUR
APOSPC200354-1G APOSPC200354-500MG
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂F₃N₃O₂
Mw: 287.238 g/mol
Teplota tavenia: 106…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21605748
Číslo CAS: 1370587-21-5