Tlačiť
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200205-1G PC200205-500MG PC200205-5G
APOSPC200205-1GEA 406.57 EUR
APOSPC200205-1G APOSPC200205-500MG APOSPC200205-5G
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.569 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16610729
Číslo CAS: 1227502-97-7