Tlačiť
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200195-10G PC200195-1G PC200195-5G
APOSPC200195-10GEA 50.07 EUR
APOSPC200195-10G APOSPC200195-1G APOSPC200195-5G
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₆BFO₂
Mw: 222.064 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18375236
Číslo CAS: 936618-92-7