Tlačiť
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200122-1G PC200122-500MG
APOSPC200122-1GEA 279.59 EUR
APOSPC200122-1G APOSPC200122-500MG
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Vzorec: C₆H₃F₃IN
Mw: 272.994 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25479865
Číslo CAS: 1446786-38-4