Tlačiť
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200087-1G PC200087-500MG
APOSPC200087-1GEA 324.45 EUR
APOSPC200087-1G APOSPC200087-500MG
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂Cl₂F₂N₂
Mw: 198.986 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25368744
Číslo CAS: 1443290-45-6