Tlačiť
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200085-1G PC200085-500MG
APOSPC200085-1GEA 275.59 EUR
APOSPC200085-1G APOSPC200085-500MG
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
Mw: 197.998 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25368742
Číslo CAS: 1443290-44-5