Tlačiť
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200075-1G PC200075-500MG
APOSPC200075-1GEA 372.12 EUR
APOSPC200075-1G APOSPC200075-500MG
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₆F₃IN₂O₂
Mw: 370.067 g/mol
Teplota tavenia: 158…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24447583
Číslo CAS: 1432895-08-3