Tlačiť
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200052-1G PC200052-500MG
APOSPC200052-1GEA 332.93 EUR
APOSPC200052-1G APOSPC200052-500MG
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Mw: 244.17 g/mol
Teplota tavenia: 144…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22550652
Číslo CAS: 1206973-10-5