Tlačiť
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC200046-1G PC200046-500MG
APOSPC200046-1GEA 613.26 EUR
APOSPC200046-1G APOSPC200046-500MG
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₈H₂₃F₄NO₄S
Mw: 425.438 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20482270
Číslo CAS: 1245784-24-0