Tlačiť
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC200031-1G PC200031-5G
APOSPC200031-1GEA 307.23 EUR
APOSPC200031-1G APOSPC200031-5G
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂₀H₁₇F₃P·CF₃O₃S
Mw: 494.387 g/mol
Teplota tavenia: 208…209 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22689151
Číslo CAS: 135654-55-6