Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)styrene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 2-Vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1998-1G PC1998-5G
APOSPC1998-1GEA 83.03 EUR
APOSPC1998-1G APOSPC1998-5G
2-(Trifluoromethyl)styrene
2-(Trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₇F₃
Teplota varu: 61 °C
Hustota: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00035984
Číslo CAS: 395-45-9
EINECS: 206-902-2
OSN: 1993
ADR: 3,III