Tlačiť
2,4-Dimethylfluorobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dimethyl-1-fluorobenzene, 4-Fluoro-m-xylene, 1-Fluoro-2,4-dimethylbenzene
PC1997-25G PC1997-5G PC1997-100G
APOSPC1997-25GEA 165.83 EUR
APOSPC1997-25G APOSPC1997-5G APOSPC1997-100G
2,4-Dimethylfluorobenzene
2,4-Dimethylfluorobenzene
Vzorec: C₈H₉F
Mw: 124.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060643
Číslo CAS: 452-65-3
OSN: 1993
ADR: 3 III