Tlačiť
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-6-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1990-250MG PC1990-1G
APOSPC1990-250MGEA 198.68 EUR
APOSPC1990-250MG APOSPC1990-1G
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.569 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07777110
Číslo CAS: 78068-81-2