Tlačiť
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1931G-1G PC1931G-5G
APOSPC1931G-1GEA 140.79 EUR
APOSPC1931G-1G APOSPC1931G-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃NO
Teplota tavenia: >280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00126367
Číslo CAS: 57124-20-6