Tlačiť
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1868-1G PC1868-5G
APOSPC1868-1GEA 172.24 EUR
APOSPC1868-1G APOSPC1868-5G
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784304
Číslo CAS: 38470-22-3