Tlačiť
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1708-1G PC1708-5G PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA 41.72 EUR
APOSPC1708-1G APOSPC1708-5G APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
Teplota tavenia: 87 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09864666
Číslo CAS: 443-93-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III