Tlačiť
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1642-100G PC1642-25G PC1642-5G
APOSPC1642-100GEA 895.31 EUR
APOSPC1642-100G APOSPC1642-25G APOSPC1642-5G
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Vzorec: C₈H₆F₁₂O₅
Teplota varu: 88 °C (0,2 mm Hg)
Teplota tavenia: 40…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038352
Číslo CAS: 330562-44-2