Tlačiť
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1612-25G PC1612-5G
APOSPC1612-25GEA 58.16 EUR
APOSPC1612-25G APOSPC1612-5G
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Vzorec: C₆H₁₀F₄O
Teplota varu: 49 °C (113 mm Hg)
Hustota: 1,1147 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042107
Číslo CAS: 358-37-2
OSN: 3271
ADR: 3,II