Tlačiť
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-isopropoxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-isopropoxyphenyl)boronic acid
PC1609-1G PC1609-5G PC1609-25G
APOSPC1609-1GEA 104.69 EUR
APOSPC1609-1G APOSPC1609-5G APOSPC1609-25G
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BFO₃
Teplota tavenia: 136…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363781
Číslo CAS: 1195945-65-3