Tlačiť
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Difluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Boronobenzal fluoride
PC1598-1G PC1598-250MG PC1598-5G
APOSPC1598-1GEA 81.31 EUR
APOSPC1598-1G APOSPC1598-250MG APOSPC1598-5G
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₂
Mw: 171.937 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09056705
Číslo CAS: 946525-43-5