Tlačiť
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1593Y-10G PC1593Y-1G PC1593Y-5G
APOSPC1593Y-10GEA 106.3 EUR
APOSPC1593Y-10G APOSPC1593Y-1G APOSPC1593Y-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec: C₉H₇BrF₃NO
Teplota tavenia: 144…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067782
Číslo CAS: 175135-49-6