Tlačiť
3-Fluorophenylacetyl chloride 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(3-Fluorophenyl)ethanoyl chloride
PC1582-25G PC1582-5G PC1582-100G
APOSPC1582-25GEA 159.25 EUR
APOSPC1582-25G APOSPC1582-5G APOSPC1582-100G
3-Fluorophenylacetyl chloride 97+%
3-Fluorophenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07787556
Číslo CAS: 458-04-8
OSN: 1760
ADR: 8,III