Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,5-Bis(trifluoromethyl)-2,4-dichloro-3-(dichloromethyl)benzene
PC1464-1G PC1464-5G
APOSPC1464-1GEA 106.15 EUR
APOSPC1464-1G APOSPC1464-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Vzorec: C₉H₂Cl₄F₆
Mw: 365.915 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094129
Číslo CAS: 501657-11-0