Tlačiť
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC14291-100G PC14291-25G PC14291-50G
APOSPC14291-100GEA 210.99 EUR
APOSPC14291-100G APOSPC14291-25G APOSPC14291-50G
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
Teplota tavenia: 53…56 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039241
Číslo CAS: 886762-39-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III