Tlačiť
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[(Piperazin-1-yl)methyl]-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC1411-1G PC1411-25G PC1411-5G
APOSPC1411-1GEA 126.18 EUR
APOSPC1411-1G APOSPC1411-25G APOSPC1411-5G
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Vzorec: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Mw: 260.256 g/mol
Teplota varu: 78…80 °C (0.02 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368743
Číslo CAS: 886762-54-5