Tlačiť
3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1405-1G PC1405-25G PC1405-5G
APOSPC1405-1GEA 107.9 EUR
APOSPC1405-1G APOSPC1405-25G APOSPC1405-5G
3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
Vzorec: C₈HF₄NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00091519
Číslo CAS: 652-11-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III