Tlačiť
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC1249-1G PC1249-50MG PC1249-5G
APOSPC1249-1GEA 297.23 EUR
APOSPC1249-1G APOSPC1249-50MG APOSPC1249-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Teplota varu: 69,7…70.1 °C (6.1 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784301
Číslo CAS: 123195-23-3