Tlačiť
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1228-1G PC1228-250MG
APOSPC1228-1GEA 250.7 EUR
APOSPC1228-1G APOSPC1228-250MG
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate
Vzorec: C₁₇H₁₂F₅NO₃
Teplota tavenia: 144…146,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817462
Číslo CAS: 921938-51-4