Tlačiť
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1227K-5G PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA 754.91 EUR
APOSPC1227K-5G APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene
Vzorec: C₁₂H₄F₁₄
Teplota tavenia: 61…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041486
Číslo CAS: 51114-12-6