Tlačiť
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nonadecafluoro(3,7-dimethyloctanoic acid), 3,7-Bis(trifluoromethyl)-2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,8-tridecafluorooctanoic acid
PC1214-25G PC1214-5G PC1214-1G
APOSPC1214-25GEA 867.61 EUR
APOSPC1214-25G APOSPC1214-5G APOSPC1214-1G
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Liquid at room temperature
Vzorec: C₁₀HF₁₉O₂
Mw: 514.083 g/mol
Teplota varu: 95 °C (20 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320738
Číslo CAS: 172155-07-6
OSN: 3265
ADR: 8 III