Tlačiť
2,2-Difluoropropionamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1164-1G PC1164-250MG PC1164-5G
APOSPC1164-1GEA 183.31 EUR
APOSPC1164-1G APOSPC1164-250MG APOSPC1164-5G
2,2-Difluoropropionamide 97%
Vzorec: C₃H₅F₂NO
Teplota tavenia: 69…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780126
Číslo CAS: 49781-48-8