Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Ethynyl-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 4-Ethynyl-α,α,α,2-tetrafluoroanisole
PC1161-5G PC1161-1G
APOSPC1161-5GEA 198.68 EUR
APOSPC1161-5G APOSPC1161-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄F₄O
Mw: 204.121 g/mol
Hustota: 1.279 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08458006
Číslo CAS: 912617-68-6
OSN: 1993
ADR: 3 III