Tlačiť
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1159-1G PC1159-250MG
APOSPC1159-1GEA 1377.53 EUR
APOSPC1159-1G APOSPC1159-250MG
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₁₃H₁₇F₃N₂
Mw: 258.283 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631942
Číslo CAS: 885950-66-3