Tlačiť
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: {2-Amino-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}dimethylamine dihydrochloride, 4-[2-Amino-1-(dimethylamino)ethyl]benzotrifluoride dihydrochloride
PC1157-100MG PC1157-500MG PC1157-250MG
APOSPC1157-100MGEA 198.68 EUR
APOSPC1157-100MG APOSPC1157-500MG APOSPC1157-250MG
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₅F₃N₂·2ClH
Mw: 305.167 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840183
Číslo CAS: 1189496-82-9
OSN: 3261
ADR: 8 III