Tlačiť
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,6-Difluoro-o-anisic acid, 2-Carboxy-3,6-difluoroanisole
PC1138-1G PC1138-5G
APOSPC1138-1GEA 49.74 EUR
APOSPC1138-1G APOSPC1138-5G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Teplota tavenia: 85…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08275290
Číslo CAS: 887267-03-0