Tlačiť
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Carboxy-2,4-difluorophenol, 2,6 Difluoro 3-hydroxy benzoic acid
PC1133-1G PC1133-250MG
APOSPC1133-1GEA 33.13 EUR
APOSPC1133-1G APOSPC1133-250MG
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Mw: 174.102 g/mol
Teplota varu: 110 °C (19 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08275286
Číslo CAS: 749230-32-8